Print…
DL-prolina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-Proline, H-DL-Pro-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
171824-1G 171824-5G
SIAL171824-1GEA 35.1 EUR
SIAL171824-1G SIAL171824-5G
DL-prolina, Sigma-Aldrich®
DL-prolina
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 208…210 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
Número MDL : MFCD00005250
Número CAS: 609-36-9
EINECS: 210-189-3
Merck Index: 12,07963