Print…
DL-prolina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (±)-Proline, H-DL-Pro-OH
A13137.06 A13137.14 A13137.22
A13137.06EA 55.6 EUR
A13137.06 A13137.14 A13137.22
DL-prolina ≥99%
DL-prolina
Purity: 99% CAS No.: 609-36-9 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: ca 209° dec. Beilstein Reference: 80809 Merck Reference: 14,7780 MDL No.: MFCD00005250
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼ 209 °C (decomposição)
Densidade: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005250
Número CAS: 609-36-9
EINECS: 210-189-3
Merck Index: 14,7780