Print…
DL-prolina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
174030050 174030250
ACRO174030050EA 52.3 EUR
ACRO174030050 ACRO174030250
DL-prolina 99%
DL-prolina
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 208…210 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
Número MDL : MFCD00005250
Número CAS: 609-36-9
EINECS: 210-189-3
Merck Index: 12,07963
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Colorless to light yellow
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm