Print…
(±)-4-Fluoromandelic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoromandelic Acid, (±)-4-Fluorophenylglycolic acid
A13391.03 A13391.06 A13391.14
A13391.03EA 18.9 EUR
A13391.03 A13391.06 A13391.14
(±)-4-Fluoromandelic acid ≥98%
(±)-4-Fluoromandelic acid
Purity: 98% CAS No.: 395-33-5 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 133-138° Beilstein Reference: 2211001
Fórmula: C₈H₇FO₃
Peso Molecular: 170.14 g/mol
Ponto de Fusão: 133…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044402
Número CAS: 395-33-5
EINECS: 206-899-8