Print…
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (±)-4-(Trifluoromethyl)phenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
B22264.03 B22264.06
B22264.03EA 31.8 EUR
B22264.03 B22264.06
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid ≥98%
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Purity: 98% CAS No.: 395-35-7 Molecular Formula: C9H7F3O3 Formula Weight: 220.15 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 2979949
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Ponto de ebulição: 314 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 129…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009724
Número CAS: 395-35-7
EINECS: 206-900-1