Print…
(±)-Mandelic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: DL-Amygdalic Acid, Mandelic acid, DL-Mandelic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M2101-250G M2101-500G
SIALM2101-250GEA 91.3 EUR
SIALM2101-250G SIALM2101-500G
(±)-Mandelic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandelic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 322
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Densidade: 1.361 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00064250
Número CAS: 90-64-2
EINECS: 210-277-1