Print…
(±)-Mandelic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: DL-Amygdalic Acid, Mandelic acid, DL-Mandelic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
8.06913.0250EA 48 EUR
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
(±)-Mandelic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandelic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 322
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Densidade: 1.361 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00064250
Número CAS: 90-64-2
EINECS: 210-277-1
Encomendar
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 117 - 120 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 0.7 - 0.8 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O)
Synonyms DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula C6H5CH(OH)COOH