(±)-Mandelic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
DL-Amygdalic Acid, Mandelic acid, DL-Mandelic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
A14223.0E
A14223.22
A14223.36
A14223.0EEA
332
EUR
A14223.0E
A14223.22
A14223.36
(±)-Mandelic acid ≥99%
(±)-Mandelic acid
Purity: 99%
CAS No.: 90-64-2
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Physical Form: Cryst powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 510011
Merck Reference: 14,5717
MDL No.: MFCD00064250
Fórmula:
C₈H₈O₃ Peso Molecular: 152.15 g/mol Ponto de ebulição: 322 Ponto de Fusão: 118…121 °C Densidade: 1.361 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064250 Número CAS: 90-64-2 EINECS: 202-007-6 |