Print…
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, VMA, Vanillyl mandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, Vanillylmandelic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H0131-1G H0131-250MG H0131-100MG H0131-500MG H0131-5G
SIALH0131-1GEA 251 EUR
SIALH0131-1G SIALH0131-250MG SIALH0131-100MG SIALH0131-500MG SIALH0131-5G
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₅
Ponto de ebulição: 421 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004235
Número CAS: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070