(±)-2-Chloromandelic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21525.06
B21525.14
B21525.06EA
39.8
EUR
B21525.06
B21525.14
(±)-2-Chloromandelic acid ≥98%
(±)-2-Chloromandelic acid
Purity: 98%
CAS No.: 10421-85-9
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 80-85°
Beilstein Reference: 2367070
Fórmula:
C₈H₇ClO₃ Ponto de ebulição: 350 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 80…85 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084962 Número CAS: 10421-85-9 EINECS: 233-900-9 |