Print…
Polietilenoglicol 300, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 300
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
202371-1KG 202371-20KG 202371-250G 202371-500G
SIAL202371-1KGEA 126 EUR
SIAL202371-1KG SIAL202371-20KG SIAL202371-250G SIAL202371-500G
Polietilenoglicol 300, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 300
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 300 g/mol
Ponto de Fusão: –15…–10 °C
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2