Print…

Gibberellic acid, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

48880-250MG-F 48880-1G-F 48880-5G-F
SIAL48880-250MG-FEA 60.8 EUR
SIAL48880-250MG-F SIAL48880-1G-F SIAL48880-5G-F
Gibberellic acid, Sigma-Aldrich®
Gibberellic acid
Fórmula: C₁₉H₂₂O₆
Peso Molecular: 346.38 g/mol
Ponto de Fusão: 234
Densidade: 1.386 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079329
Número CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR