Print…
Gibberellic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
8.14464.0001EA 32.7 EUR
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
Gibberellic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Gibberellic acid
Fórmula: C₁₉H₂₂O₆
Peso Molecular: 346.38 g/mol
Ponto de Fusão: 234
Densidade: 1.386 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079329
Número CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430
Encomendar
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 233 - 235 °C
Molar Mass 346.37 g/mol
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)