Print…
Saponina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
84510-100G 84510-500G
SIAL84510-100GEA 142 EUR
SIAL84510-100G SIAL84510-500G
Saponina, Sigma-Aldrich®
Saponina
Densidade: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081981
Número CAS: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6