Print…
Saponina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
47036-250G-F 47036-50G-F
SIAL47036-250G-FEA 498 EUR
SIAL47036-250G-F SIAL47036-50G-F
Saponina, Sigma-Aldrich®
Saponina
Densidade: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081981
Número CAS: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6