Print…
coelenterazine ≥95%
Fornecedor: AAT BIOQUEST
Atenção
Sinônimos: CLZN
21150 21166
AATB21150EA 120 EUR
AATB21150 AATB21166
coelenterazine ≥95%
Coelenterazine
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Fórmula: C₂₆H₂₁N₃O₃
Número MDL : MFCD00467176
Número CAS: 55779-48-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58abb72d107d98aa6e19f4b77788c4f24db4ae81&vid=430251278a1551e5e3b704953b6b9bf0005df4fd&prid=web&clid=SAPDAM