Indo-1 AM ≥95%, Grau ultra puro
Fornecedor: AAT BIOQUEST
|
Atenção
|
21036
21032
AATB21036EA
273
EUR
AATB21036
AATB21032
Indo-1 AM ≥95%, Grau ultra puro
Indo-1 AM
Calcium measurements are critical for numerous biological investigations.
Fórmula:
C₄₇H₅₁N₃O₂₂ |
Número MDL :
MFCD00036955 Número CAS: 112926-02-0 ADR: 5,II |