Print…
Fura 2-AM ≥95%
Fornecedor: AAT BIOQUEST
Atenção
21020 21022
AATB21020EA 152 EUR
AATB21020 AATB21022
Fura 2-AM ≥95%
Fura 2-AM
Fura-2 is excitation-ratioable while Indo-1 is emission-ratioable calcium indicator.
Fórmula: C₄₄H₄₇N₃O₂₄
Número MDL : MFCD00036976
Número CAS: 108964-32-5
ADR: 5,II