Print…
WST-8 50 mM, ReadiUse™ para avaliação do metabolismo celular
Fornecedor: AAT BIOQUEST
Atenção
15707 15705 15706
AATB15707EA 1170 EUR
AATB15707 AATB15705 AATB15706
WST-8 50 mM, ReadiUse™ para avaliação do metabolismo celular
WST-8
WST-8 (2-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium, monosodium salt) is a water-soluble tetrazolium salt used for assessing cell metabolic activity.
  • Improved sensitivity
  • Water soluble
  • High stability
  • Low cytotoxicity
Fórmula: C₂₀H₁₃N₆O₁₁S₂·Na
Número MDL : MFCD09264687
Número CAS: 193149-74-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fbeba4d47f5883428d6a35d6b51a87e0ae37d85&vid=df69d2ca107bba9f8352527730cc5ab502840edb&prid=web&clid=SAPDAM