Print…
Ammonium acetate-[D₇], Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
440485-1G 440485-5G
SIAL440485-1GEA 123 EUR
SIAL440485-1G SIAL440485-5G
Ammonium acetate-[D₇], Sigma-Aldrich®
Ammonium acetate-[D₇]
Fórmula: D₃CCOOND₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00190378
Número CAS: 194787-05-8