Print…
2,4-Pentanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,4-Dihydroxy pentane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
156019-10G 156019-50G
SIAL156019-10GEA 106 EUR
SIAL156019-10G SIAL156019-50G
2,4-Pentanediol, Sigma-Aldrich®
2,4-Pentanediol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 201 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼53 °C
Densidade: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004549
Número CAS: 625-69-4
EINECS: 210-907-5