Print…
2,3-Butanodiol mistura de formas racêmicas e meso 98% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
107642500 107640010 107640025
ACRO107642500EA 80 EUR
ACRO107642500 ACRO107640010 ACRO107640025
2,3-Butanodiol mistura de formas racêmicas e meso 98% tech.
2,3-Butanodiol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 180 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 19 °C
Densidade: 1.01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004523
Número CAS: 513-85-9
EINECS: 208-173-6
Merck Index: 12,01602
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes