Print…
Toluene : 2-Propanol : Water (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® solvente de titulação
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
5138.2500EA 76.4 EUR
5138.2500 5138.9025 5138.5000
Toluene : 2-Propanol : Water (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® solvente de titulação
Toluene : 2-Propanol : Water
Solvent for Total Acid Number (TAN) titration.
Ponto de Inflamação: 10 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Assay (Toluene) (V/V) 47.5 - 52.5 %
Assay (Propan-2-ol) (V/V) 47 - 52 %
Water (V/V) 0.4 - 0.6 %