Print…
Quinhidrona ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16681.14 A16681.22
A16681.14EA 44.8 EUR
A16681.14 A16681.22
Quinhidrona ≥97%
Quinhydrone
Fórmula: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
Ponto de Fusão: 168…171 °C
Densidade: 1,400
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010310
Número CAS: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8058