Print…
Quinhidrona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
418771000 418775000 418770250
ACRO418771000EA 116 EUR
ACRO418771000 ACRO418775000 ACRO418770250
Quinhidrona 98%
Quinhydrone
Fórmula: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
Ponto de Fusão: 168…172 °C
Densidade: 1,4 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010310
Número CAS: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08148
Encomendar
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C (Dec)
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC 48.0 to 52.0 % Hydroquinone
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm