Print…
Ródio ≥99.8% (baseado nos metais), fio, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11576.BS 11576.BR 11576.BV 11576.CB
11576.BSEA 722 EUR
11576.BS 11576.BR 11576.BV 11576.CB
Ródio ≥99.8% (baseado nos metais), fio, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Ródio
Fórmula: Rh
Ponto de ebulição: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1960 °C
Densidade: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011201
Número CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353