Print…
Hidreto de sódio 60% dispersão em óleo mineral, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
452912-5G 452912-100G 452912-2KG 452912-500G 452912-5KG 452912-1KG
SIAL452912-5GEA 60.6 EUR
SIAL452912-5G SIAL452912-100G SIAL452912-2KG SIAL452912-500G SIAL452912-5KG SIAL452912-1KG
Hidreto de sódio 60% dispersão em óleo mineral, Sigma-Aldrich®
Hidreto de sódio
Fórmula: HNa
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003471
Número CAS: 7646-69-7
EINECS: 231-587-3
UN: 1427
ADR: 4.3,I