Print…
1,3-Dioxolano ≥99.0% estabilizada, GPR RECTAPUR® para síntese
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Estabilização: 0.03 % Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
87135.290EA 56.49 EUR
87135.290 87135.360 87135.460
1,3-Dioxolano ≥99.0% estabilizada, GPR RECTAPUR® para síntese
1,3-Dioxolano
Fórmula: C₃H₆O₂
Peso Molecular: 74.08 g/mol
Ponto de ebulição: 75
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 1.066 g/cm³ (15 °C)
Número MDL : MFCD00003207
Número CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3 II
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Formaldehyde Max. 0.1 %
Methanol Max. 0.1 %
Water Max. 0.05 %