Print…
1,3-Propanediol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® para síntese
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
87134.290EA 97.9 EUR
87134.290 87134.360
1,3-Propanediol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® para síntese
1,3-Propanediol
Fórmula: HO(CH₂)₃OH
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 214
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1.0597 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002949
Número CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Encomendar
Assay Min. 99.7 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 15 APHA
Water Max. 0.05 %