Print…
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid 95
Fornecedor: AAT BIOQUEST
Atenção
Sinônimos: 7-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
560 561
AATB560EA 230 EUR
AATB560 AATB561
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid 95
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid is used for HPLC derivatization.
Fórmula: C₁₁H₈O₅
Peso Molecular: 220.18 g/mol
Número MDL : MFCD00452770
Número CAS: 20300-59-8
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=822555a76585018f1d64aa1962af306a89fbd630&vid=cd52cba0d62aab0731a70b771ec2c8f1fb6b2757&prid=web&clid=SAPDAM