Print…
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin ≥95%
Fornecedor: AAT BIOQUEST
Atenção
56 57 58
AATB56EA 152 EUR
AATB56 AATB57 AATB58
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin ≥95%
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
This compound is the precursor for a variety of AFC enzyme substrates.
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO₂
Número MDL : MFCD00006858
Número CAS: 53518-15-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=680d0dc32cd968a67451b82cb2ee8163e964cd3a&vid=bffdd07a825e9bbe13a96da150b6c5aac4c63dc5&prid=web&clid=SAPDAM