Print…
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH ≥90%
Fornecedor: AAT BIOQUEST
Atenção
Sinônimos: Nepsilon-4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoyl-Nα-Fmoc-L-lysine
5040 5041
AATB5040EA 152 EUR
AATB5040 AATB5041
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH ≥90%
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
FMOC-Lys(DABCYL)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by DABCYL.
Fórmula: C₃₆H₃₇N₅O₅
Número MDL : MFCD00467694
Número CAS: 146998-27-8
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1477885921ad694d8dabba053c13991781862b6c&vid=b0fb7ea94e726f9d83f44f136859b1b812ad5de3&prid=web&clid=SAPDAM