Coelenterazine f, Grau ultra puro indicador de cálcio
Fornecedor: AAT BIOQUEST
|
Atenção
|
21152
21158
AATB21152EA
152
EUR
AATB21152
AATB21158
Coelenterazine f, Grau ultra puro indicador de cálcio
Coelenterazine f
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
- Luminescent calcium probe
- Brighter signal
- Recombinant protein
Número CAS:
123437-16-1 ADR: 5,II |