Fura 2-AM ≥95%, Grau ultra puro
Fornecedor: AAT BIOQUEST
|
Atenção
|
Sinônimos:
FURA-2 pentakis(acetoxymethyl) ester, 1-[2-(5-Carboxyoxazol-2-yl)-6-aminobenzofuran-5-oxy]-2-(2'-amino-5'-methyl-phenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid, pentaacetoxymethyl ester, FURA-2 acetoxymethyl ester, Fura-2 AM Ester
21021
21023
AATB21021EA
230
EUR
AATB21021
AATB21023
Fura 2-AM ≥95%, Grau ultra puro
Fura 2-AM
Among the ratiometric calcium indicators, Fura-2 and Indo-1 are most commonly used.
Fórmula:
C₄₄H₄₇N₃O₂₄ Peso Molecular: 1001.857 g/mol |
Número MDL :
MFCD00036976 Número CAS: 108964-32-5 ADR: 5 II |