Print…
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI) 95
Fornecedor: AAT BIOQUEST
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Amidinophenyl)indole-6-carboxamidine Dihydrochloride, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, DAPI.2HCl, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)indole-6-carboximidamide Dihydrochloride, DAPI 2HCl
17510 17511 17513
AATB17510EA 120 EUR
AATB17510 AATB17511 AATB17513
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI) 95
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI)
DAPI is a fluorescent stain that binds strongly to DNA.
Fórmula: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Peso Molecular: 350.25 g/mol
Número MDL : MFCD00012681
Número CAS: 28718-90-3
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88ffc6bce3cf6f3eb043b711207f00f128de1153&vid=ee288a4b4ed9f0d89ef95afc438b50ef245efa2f&prid=web&clid=SAPDAM