Print…
DAF-FM diacetate para detecção de óxido nítrico
Fornecedor: AAT BIOQUEST
Atenção
Sinônimos: DAF-FM DA, 4-Amino-5-methylamino-2',7'-difluorofluorescein diacetate
16298 16299
AATB16298EA 292 EUR
AATB16298 AATB16299
DAF-FM diacetate para detecção de óxido nítrico
DAF-FM diacetate
DAF-FM diacetate is a more cell-permeable version of DAF-FM, a sensitive fluorescent indicator for the detection and bioimaging of nitric oxide (NO).
  • Sensitive NO detection
Fórmula: C₂₅H₁₈F₂N₂O₇
Peso Molecular: 496.4 g/mol
Número CAS: 254109-22-3
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed88a9756cd3f37701978eb6d7fb03bd562996e6&vid=1bf04281a70aaaa0cb288768f31ac829cb5a57fc&prid=web&clid=SAPDAM