Print…
5(6)-Carboxyfluorescein ≥95%
Fornecedor: AAT BIOQUEST
Atenção
Sinônimos: 5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
100 101 102
AATB100EA 152 EUR
AATB100 AATB101 AATB102
5(6)-Carboxyfluorescein ≥95%
5(6)-Carboxyfluorescein
Carboxyfluorescein (commonly called FAM) and its amine-reactive succinimidyl esters are favored over FITC in bioconjugations.
Fórmula: C₄₂H₂₄O₁₄
Peso Molecular: 752.63 g/mol
Número MDL : MFCD00151081
Número CAS: 72088-94-9
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c266e82127bb9214ac06e1da48806d25cdeaa4a&vid=16b52fecf5798aaa1efb60ac1f30d13a87cdad70&prid=web&clid=SAPDAM