Print…
Lavador de pipetas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5245-0040 5245-0050
NALG5245-0040EA 435 EUR
NALG5245-0040 612-1829
Lavador de pipetas, Nalgene®
Pipetas Lavadores de Pipetas
Para lavar e enxaguar pipetas. Inserir o cesto e conectar a uma fonte de água desmineralizada ou à torneira e ao sistema de esvaziamento para um ciclo de enchimento e esvaziamento automático. O ciclo continua até que a fonte de água seja desligada.
  • Uma só peça, de HDPE robusto, à prova de fugas, sem solda
  • Tubos de diâmetro grande permitem ciclos rápidos e a drenagem completa da água
  • Entrada de água concebida para impedir o retorno da água contaminada para o tubo, mesmo com queda de pressão
  • É possível retardar os ciclos simplesmente através da redução do caudal de fornecimento de água
  • Bom funcionamento mesmo com baixa pressão
Informações de encomenda: Os cestos são vendidos em separado.