Print…
(±)-2-Metiltetrahidrofurano ≥99.0% estabilizado, GPR RECTAPUR® para síntese
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol) 150-400 ppm
87132.290EA 102.7 EUR
87132.290 87132.320 87132.460 87132.550
(±)-2-Metiltetrahidrofurano ≥99.0% estabilizado, GPR RECTAPUR® para síntese
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 79 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –136 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –12 °C (rec. fechado)
Número MDL : MFCD00005367
Número CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colourless liquid
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Water Max. 0.03 %