Print…
Blocos de aquecimento DrySyn®
Fornecedor: Asynt
ADS1 ADS2 ADS5 ADS3 ADS4 ADS6 ADS14-50 ADS14
460-0124EA 1240 EUR
460-0124 442-0872 460-0126 460-0125 442-0851 442-0856 ASYNADS14-50 442-1238
Blocos de aquecimento DrySyn®
Blocos de aquecimento Blocos
A gama de bloco de aquecimento DrySyn é a alternativa a banhos de óleo e as mantas de aquecimento. Os sistemas oferecem uma síntese limpa, segura para uma ou mais reacções.
  • Compatíveis com qualquer placa magnética de aquecimento com agitação
  • Rampas de temperatura seguras e rápidas até mais de 300 °C
  • Com capacidade para a gama completa de fracos de fundo redondo padrão, compatíveis com fracos com bocas múltiplas
  • O design de poço baixo evita a quebra de material de vidro e aumenta a visibilidade de reacção
  • Resistentes a solventes e produtos químicos, com acabamento anodizado incolor
  • Pegas resistentes ao calor para levantamento seguro e fácil