Print…
Sistemas de água ultrapura, arium® basic
Fornecedor: Sartorius
H2OBASIC-B H2OBASIC-T
171-0392EA 5290 EUR
171-0392 171-0393
Sistemas de água ultrapura, arium® basic
Sistemas para purificação da água Sistemas de água pura e ultrapura
O sistema arium® basic fornece água ultrapura Tipo I ASTM e é utilizado para aplicações críticas e análises de rotina. Optimizado para incorporar apenas as funções mais importantes para a produção de água ultrapura de elevada qualidade, o arium® basic é uma alternativa económica para o utilizador consciente que é, simultaneamente, muito fácil de utilizar.
  • Design compacto, flexibilidade de utilização e simplicidade de manutenção
  • Interface do utilizador de vidro inovadora com funções de ecrã táctil
  • Dispensação controlada por tempo
  • Medição de condutividade para água processada
  • Funções de alarme e assistência suportadas por displays gráficos
Os sistemas estão disponíveis em versões de bancada ou de montagem na parede.
Fornecimento: O sistema é fornecido sem cartucho, que deverá ser encomendado em separado. Consulte os Kits de cartuchos para o sistema arium® basic.