Print…
Agitadores magnéticos, série MIXdrive
Fornecedor: 2MAG
40300 40301 40303 40201 40101 40001 40302
442-0796EA 259 EUR
442-0796 442-0797 442-0798 442-0795 442-0794 442-0793 TMAG40302
Agitadores magnéticos, série MIXdrive
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
A caixa de aço inoxidável selada hermeticamente é à prova de água, germes e pó. As temperaturas de serviço básicas para versão básica vão até 50 °C, para as versões HT até 95 °C submergidas em banho de água, até 200 °C em fornos. A rosca M4 está integrada na placa de fundo de aço inoxidável (apenas para MIXdrive 1 XS, versão básica).
  • Motor de indução isento de manutenção e de desgaste
  • Mistura sem solavancos
  • Submersível em água e banhos de óleo
  • Adequado para uso em incubadoras de CO₂
Classe de protecção IP: IP 68
A unidade de controlo externa (deve ser pedida à parte):
SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
QuickSet para definir a velocidade de arranque e velocidade máxima
Armazenamento do último estado de funcionamento quando se desliga
Display digital para definições de velocidad
MIXcontrol 20. Speed range: 100 to 1600 min-1:
Unidade de controlo em aço inoxidável para a ligação de um agitador MIXdrive. Adequado apenas para MIXdrive 1 ou 1 HT. Definições de potência em 4 passos (25/50/75/100%), não adequado para usar o MIXdrive em incubadoras.
MIXcontrol eco. Speed range: 120 to 1200 min-1:
Unidade de controlo em plástico moldado para a ligação de um agitador MIXdrive. Sem QuickSet, função de memória e display.
Certificações: Classe de protecção IP: IP 20