Print…
2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade gradiente para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
20882.290EA 63.2 EUR
20882.290 20882.320
2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade gradiente para HPLC
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Ponto de ebulição: 82 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457558-25
Encomendar
Transmittance (250 nm) (checking after purging with N2) min. 99%
Filtered by 0.2 µm filter Yes