Print…
Dispositivos de centrifugação, Vivacon® 500
Fornecedor: Sartorius
VN01H21 VN01H02 VN01H22 VN01H31 VN01H32 VN01H41 VN01H42 VN01H01 VN01H92 VN01H82
518-0002EA 144 EUR
518-0002 518-0001 518-0003 518-0004 518-0005 518-0006 518-0007 518-0000 518-0009 518-0056
Dispositivos de centrifugação, Vivacon® 500
Filtros Filtros de Centrifugação
Para amostras de até 500 µl; membrana: Celulose regenerada Hydrosart®. Os concentradores de centrífuga Vivacon® 500 foram concebidos para a concentração de ADN, concentração de proteínas e capacidade de reutilização do tampão. O design horizontal da membrana é preferido por alguns utilizadores por motivos de consistência para com a reprodutibilidade e os procedimentos usados anteriormente.
  • Desempenho ideal com amostras muito diluídas, p.ex. amostras forenses
  • Materiais com grau de aderência baixo; recuperações elevadas mesmo a partir de amostras diluídas
  • Possibilidade de repetir a centrifugação; recuperação da amostra total e altamente reprodutível
  • Com graduação do volume e limite do peso molecular inscrito nos dispositivos individuais
* Starter pack.