Print…
Dispositivos de centrifugação, Vivacon® 2
Fornecedor: Sartorius
VN02H02 VN02H22 VN02H32 VN02H42 VN02H92
518-0013EA 633 EUR
518-0013 518-0015 518-0017 518-0019 518-0021
Dispositivos de centrifugação, Vivacon® 2
Filtros Filtros de Centrifugação
Para amostras de até 2 ml; membrana: Celulose regenerada Hydrosart®. Os concentradores de centrífuga Vivacon® 2 foram concebidos para a concentração de ADN, aplicações de troca de tampão e remoção do primário. O design horizontal da membrana é preferido por alguns utilizadores por motivos de consistência para com a reprodutibilidade e os procedimentos usados anteriormente.
  • Desempenho ideal com amostras muito diluídas, p.ex. amostras forenses
  • Materiais com grau de aderência baixo; recuperações elevadas mesmo a partir de amostras diluídas
  • Possibilidade de repetir a centrifugação; recuperação da amostra total e altamente reprodutível
  • Com graduação do volume e limite do peso molecular inscrito nos dispositivos individuais