Print…
Agitadores magnéticos multiposições, série MIXdrive
Fornecedor: 2MAG
40215 40206 40260 40060 40006 40015
442-0787EA 2312 EUR
442-0787 442-0786 442-0788 442-0785 442-0783 442-0784
Agitadores magnéticos multiposições, série MIXdrive
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos multiposições
A caixa de aço inoxidável selada hermeticamente é à prova de água, germes e pó. Temperaturas de serviço para versão básica até 50 °C, para versão HT até 95 °C submergida em banhos de água, até 200 °C em fornos.
  • Motor de indução isento de manutenção e de desgaste
  • Mistura 100% sincronizada e sem solavancos
  • Submersível em água e banhos de óleo
  • Adequado para uso em incubadoras de CO₂
SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
QuickSet para definir a velocidade de arranque e velocidade máxima
Armazenamento do último estado de funcionamento quando se desliga
Display digital para definições de velocidad
Classe de protecção IP: IP 20
MIXcontrol 20. Speed range: 100 - 1600 min-1
Stainless steel control unit for connecting one MIXdrive stirrer. Power setting in four steps.
MIXcontrol 40. Speed range: 100 - 2000 min-1
Stainless steel control unit for connecting two MIXdrive stirrers. Power setting in ten steps.
MIXcontrol eco. Speed range: 120 - 1200 min-1
Control unit in plastic moulding for connecting one MIXdrive stirrer. Without QuickSet, memory function and display.
Certificações: IP 68.
Informações de encomenda: A unidade de controlo externa (deve ser pedida à parte).