Print…
Agitador magnético para culturas de células, série bioMIXdrive
Fornecedor: 2MAG
80002 80001 80003 80004 98400_UK 98604_UK 98604_CH 98604 98500_UK 98500 98400_CH 98400 98500_CH
442-0790EA 1228 EUR
442-0790 442-0789 442-0791 442-0792 442-0776 442-0782 442-0781 442-0780 442-0779 442-0777 442-0775 442-0774 442-0778
Agitador magnético para culturas de células, série bioMIXdrive
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos multiposições
Sistemas de agitação para mistura cuidadosa de culturas de células. Adequados para frascos de cultura com hélice rotativa e sistemas de bola rotativa. A caixa de aço inoxidável fechada hermeticamente é à prova de água, germes e pó.
  • Extremamente lenta com mistura 100% livre de solavancos
  • Submersível em banhos de água
  • Concebida para utilização a longo prazo em incubadoras CO₂
Classe de protecção IP: IP 68.
A unidade de controlo externa (deve ser pedida à parte).
SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
QuickSet para definir a velocidade de arranque e velocidade máxima
Armazenamento do último estado de funcionamento quando se desliga
Display digital para definições de velocidad
bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S:
Unidades de controlo para a ligação de uma bioMIXdrive de 1, 2, 3 ou 4 agitadores. Dez definições de potência. bioMIXcontrol S empilhável.
bioMIXcontrol MS4: Unidade de controlo para ligação de quatro agitadores bioMIXdrive 1. Definição individual e independente da velocidade de cada ligação.
Certificações: Classe de protecção IP: IP 20.