Print…
Placas de PCR, de 384 poços, Thermo-Fast® 384
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-1384/P AB-1384/Y AB-1384/R AB-1384/G AB-1384/B AB-1384 AB-1384/W BC-1384 BC-1384/W
ADVAAB-1384/PEA 371 EUR
ADVAAB-1384/P 731-0294 731-0293 731-0292 ADVAAB-1384/B 732-0897 732-0899 ADVABC-1384 ADVABC-1384/W
Placas de PCR, de 384 poços, Thermo-Fast® 384
Microplacas Placas de PCR
De PP. Concebidas para PCR de alto rendimento, estas placas de 384 poços são compatíveis com a maioria dos instrumentos de sequenciação e de PCR. A saia e a plataforma rígida das placas minimizam a distorção durante o PCR, tornando-as adequadas para uso com sistemas robotizados.
  • Cantos cortados
  • Com saia para compatibilidade com sistemas automatizados
  • Oito orifícios na saia que facilitam o posicionamento e a remoção da placa do bloco do termociclador
Volume máximo do poço: 40 µl; Volume de trabalho: 25 µl