Print…
Placas de PCR, 96 poços, semi-saia, plataforma plana, Thermo-Fast®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-1400 AB-1400/W AB-1400/B AB-1400/G AB-1400/P AB-1400/R AB-1400/Y AB-1400/K AB-1400-L AB-1400/B-L AB-1400/G-L AB-1400/Y-L AB-1400/W-L AB-1400/R-L AB-1400/P-L AB-1400/150
732-0892EA 162 EUR
732-0892 732-0894 731-0295 731-0297 731-0299 731-0300 731-0301 732-0893 732-0882 731-0296 731-0298 732-2953 732-2952 732-2951 732-2950 ADVAAB-1400/150
Placas de PCR, 96 poços, semi-saia, plataforma plana, Thermo-Fast®
Microplacas Placas de PCR
PP. A placa de deteção PCR apresenta uma plataforma plana para um melhor manuseamento e selagem.
  • Compatíveis com a maioria dos termocicladores, incluindo os termocicladores ABI, os instrumentos de qPCR e sequenciadores
  • Plataforma plana para melhoria da vedação - pode ser vedado com vedantes de aplicação a quente, vedantes adesivos, tapete de selagem e tiras de tampas
  • Canto cortado (A12)
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNase e e DNA genómico humano