Print…
Blocos de aquecimento de agitação multiposição, Drybath 15 - 100 e 15 - 250
Fornecedor: 2MAG
63250 63250_CH 63250_UK 63100_UK 63100_CH 63100
460-0189EA 12490 EUR
460-0189 460-0190 460-0191 460-0188 460-0187 460-0186
Blocos de aquecimento de agitação multiposição, Drybath 15 - 100 e 15 - 250
Blocos de aquecimento Blocos de aquecimento digitais
Ideal para medição, teste e controlo de qualidade de viscosidades. As unidades possuem um display digital auto-explicativo com definições da velocidade, potência do agitador e temperatura integrado. O procedimento SoftStart assegura uma centragem fiável e uma aceleração segura da barra agitadora. O bloco de aquecimento é feito de liga de alumínio, revestida a PTFE para resistência a produtos químicos e limpeza fácil.
  • Motor de indução isento de manutenção e de desgaste
  • Gama de velocidades de 100 a 2000 rpm
  • 10 definições de potência do agitador
  • Agitação 100% sincronizada e suave
  • Protecção contra sobreaquecimento independente dentro da placa de aquecimento
15 - 100
Adequado para frascos de 100 ml e copos de vidro de 150 ml
15 orifícios de Ø 57,5 mm e 48 mm de profundidade
65 mm entre pontos de agitação
15 - 250
Adequado para frascos de 250 ml e copos de vidro de 400 ml
15 orifícios de Ø 71,5 mm e 78 mm de profundidade
84 mm entre pontos de agitação
Fornecimento: fornecido com uma unidade de controlo heatMIXcontrol 2mag e limitador ajustável contra sobreaquecimento para protecção adicional do controlo do aquecimento.